Learn More
Benfuracarbe, Honeywell Fluka™
Marque: Honeywell Fluka R1717-100MG
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Honeywell Fluka™ offre une gamme étendue de matériaux de référence organiques et de matériaux de référence certifiés inorganiques de haute qualité.
- Produit conformément à la norme ISO 9001
- Convient à un large éventail d’industries et d’applications
- Certificat d’analyse détaillé inclus dans chaque expédition
Spécification
Benfuracarb | |
100 mg | |
Marron-rouge | |
410.5 g/mol | |
154.4°C |
82560-54-1 | |
≤ 100% | |
2-Methyl-4-(1-methylethyl)-7-oxo-8-oxa-3-thia-2,4-diazadecanoic Acid 2,3-Dihydro-2,2-dimethyl-7-benzofuranyl Ester | |
1.14 g/cm3 (20°C) |