Learn More
Lenz Laborglasintrumente Coudé à 75°
En matériaux de haute qualité. Chaque étape de fabrication est testée grâce à un vaste système de gestion de la qualité, basé sur la norme DIN ISO 9001/EN 29001.
Brand: Lenz Laborglasintrumente 05020003
This item is not returnable.
View return policy
Description
- Avec deux cônes NS
- Courbé (angle :75°)
- En tubulure DURAN™
Specifications
Deux cônes NS | |
Verre Duran | |
NS 24/29 |