Learn More
Hanna Instruments™ Instrument de mesure de pH / mV de paillasse avec étalonnage manuel
Conçu pour une utilisation simple. L’instrument de mesure de pH / mV de paillasse Hanna Instruments™ avec étalonnage manuel est un instrument de mesure de pH / mV de paillasse de base abordable avec un grand écran LCD facile à lire qui affiche des mesures de pH ou de mV qui sont compensées manuellement et fournies avec l’électrode de pH HI1332B.
Marque:  Hanna Instruments™ HI220902
Code produit. 13516680
Description
Description
Le fonctionnement est simplifié pour l’étalonnage et la sélection du mode (pH, mV ou température). L’étalonnage du pH est simple grâce aux boutons du panneau avant faciles à utiliser pour le réglage du décalage et de la pente. Un bouton avant est également fourni pour régler manuellement la compensation de température du relevé de pH.
  • Facile à utiliser avec des fonctions limitées contrôlées par de grands boutons et un grand écran clair
  • La connexion BNC universelle permet l’utilisation d’une grande variété d’électrodes de pH ou d’ORP
  • L’étalonnage manuel en 1 ou 2 points permet de démontrer le décalage et la pente
  • Les supports de solution intégrés permettent d’économiser de l’espace de paillasse et d’éviter les déversements potentiels
  • Fourni avec le corps en plastique HI1332B PEI, double jonction, électrode de pH remplie de gel
  • La compensation de température permet des corrections allant de 0 à 100°C
Spécification
Spécification
Électrode pH HI1332B, adaptateur 12 VCC et manuel d’instructions
±0,01
0,00 à 14,00
± 1999
1 ou 2
1,3 kg
2 ans (sonde 6 mois)
Corps PEI HI1332B, double jonction, électrode pH gélifiée avec connecteur BNC et câble de 1 m
Manuel, 0 à 100°C
0°C à 50°C
Câble de 1 m
±1
Manuel
0,01
1
235 x 222 x 109 mm (9,2 x 8,7 x 4,3 po)
2,9 lb
Adaptateur 12 VCC
Max. 95 %
32°F à 122°F
Câble de 3,3 pi
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Hanna Instruments™ Instrument de mesure de pH / mV de paillasse avec étalonnage manuel > Instrument de mesure de pH / mV de paillasse