Learn More
Astell Scientific™ Autoclaves de paillasse
Autoclaves totalement intégrées avec éléments chauffants dans la chambre en standard, nécessitant une simple alimentation monophasée et pas de tuyauterie.
10350.00€ - 14155.00€
Spécification
Ampérage | 13 A |
---|---|
Diamètre (métrique) de la chambre | 346 mm |
Hauteur (métrique) extérieure | 600 mm |
Modèle | AMB |
Type de produit | Autoclave de paillasse |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
12735375
|
Astell Scientific™
AMB420 |
33 L |
10350.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-11-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
12755375
|
Astell Scientific™
AMB440 |
63 L |
14155.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-11-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
12745375
|
Astell Scientific™
AMB430 |
43 L |
12800.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- La version classique nécessite un remplissage d’eau manuel et, pendant le cycle, les condensats s'évacuent du récipient par un tube en silicone qui peut être raccordé à un flacon résistant à la chaleur
- Installation de maintien de la chaleur du milieu et de démarrage différé
- Écran tactile couleur de 5,7 po. avec port de données USB intégré
- Chambre en acier inoxydable électropoli
- Pré/Post vide disponible en option
- Durée et température réglables
Spécification
13 A | |
600 mm | |
Autoclave de paillasse | |
230 V |
346 mm | |
AMB | |
50/60 Hz | |
520 mm |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Astell Scientific™ Autoclaves de paillasse