Learn More
Astell Scientific™ Autoclaves de paillasse avec remplissage automatique
Autoclaves à chargement frontal totalement intégrés nécessitant une simple alimentation monophasée et aucune tuyauterie.
Marque:  Astell Scientific™ AMB240
Code produit. 12715375
  • 15860.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 22-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Équipés d’éléments chauffants dans la chambre en standard
  • Avec réservoir complet et système de recirculation d’eau intégré
  • Une fois que le réservoir est plein, il alimente l’eau nécessaire jusqu’à 15 cycles, il recueille également les condensats et l’eau renvoyée automatiquement de la chambre à la fin de chaque cycle, réduisant ainsi la consommation d’eau
  • Installation de maintien de la chaleur du milieu et de démarrage différé
  • Écran tactile couleurs 5,7 po avec port de données USB intégré
  • Chambre en acier inoxydable électropoli
  • Pré/Post vide disponible en option
  • Durée et température réglables
Spécification
Spécification
980 mm
660 mm
540 mm
Monophasé 230 V, 13 A, 50/60 Hz
63 L
350 mm
Autoclave de paillasse
520 mm