Learn More
Wheaton™ Appareil à rouleaux pour mini-flacons de paillasse
Pour la recherche sur la culture cellulaire ou les procédures de coloration. L’appareil à rouleaux pour mini-flacons de paillasse Wheaton™ accueille des flacons de sérum et de milieu, ainsi que des tubes de culture.
4810.00€
Spécification
Vitesse de rotation | 3 à 45 tr/min |
---|---|
Alimentation électrique | 100/240 V, 50/60 Hz, 14 W |
Tension | 100/240 V |
Plage de températures (métrique) | 40°C |
Puissance | 14 W |
Code produit | Marque | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10185812
|
Wheaton™
W348923-C |
C Model |
4810.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Accueille des flacons de 38 à 60 mm de diamètre et 240 mm de long
- Kits de plateforme disponibles pour doubler ou tripler la capacité
- Réglages précis et reproductibles de la vitesse
Spécification
3 à 45 tr/min | |
100/240 V | |
14 W | |
50/60 Hz | |
18 cm | |
8 kg | |
1 de chaque |
100/240 V, 50/60 Hz, 14 W | |
40°C | |
Normes UL, CSA et CE | |
32,5 cm | |
32 cm | |
Pour la croissance et l’observation de diverses cultures cellulaires. |