Learn More
Emma Safety Footwear Chaussures de sécurité Bellagio XD
Chaussure d’affaires de style classique Brogue qui donne toujours le bon ton. Les dessus en cuir pleine fleur noir poli et une semelle en caoutchouc nitrile pratiquement impénétrable permettent au porteur d’aller et venir du bureau à l’usine, sans aucun problème ni changement de chaussures.
Marque: Emma Safety Footwear 137000-44
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Chaussures de sécurité S3 avec plaque de semelle pour travaux humides
- Semelle extérieure résistante à la chaleur en caoutchouc nitrile
- Construction en cuir pleine fleur
- Certification ESD
- Doublure sans chrome
- Sanitized
Spécification
Bellagio XD | |
Cuir | |
44 |