Learn More
Wilmad-LabGlass™ SP Scienceware™ 4 mm de dia. ext. Tubes RMN de précision à paroi fine
Pour optimiser le rapport signal sur bruit, les tubes RMN de précision présentent un minimum d’impuretés paramagnétiques susceptibles d’avoir un impact sur l’alignement. La tolérance sur diamètre intérieur et diamètre extérieur est d’à peine 0,0065 mm pour accueillir des inserts Wilmad
62.51€ - 228.00€
Spécification
Matériau | Verre borosilicaté |
---|---|
Diamètre (métrique) externe | 3,9835 ± 0,0065mm |
Alert:
Il est déconseillé d’utiliser des bouchons avec des échantillons dissous dans du chloroforme-d ou de l’acétone-d6.
Includes: Tube et bouchon jetable
Code produit | Marque | Modèle | Intensité de champ | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Modèle | Intensité de champ | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15308768
|
Wilmad-LabGlass™
66100-0465 |
405-PS-6-5 | 100 MHz | 152,4mm | |||||
15318768
|
Wilmad-LabGlass™
66100-0475 |
405-PS-7-5 | 100 MHz | 178 mm | |||||
15328768
|
Wilmad-LabGlass™
66100-0485 |
405-PS-8-5 | 100 MHz | 203,2 mm | |||||
15348768
|
Wilmad-LabGlass™
66100-0495 |
405-PS-9-5 | 100 MHz | 228,6 mm | |||||
15358808
|
Wilmad-LabGlass™
66300-0475 |
406-PP-7-5 | 300 MHz | 178 mm | |||||
15378808
|
Wilmad-LabGlass™
66300-0485 |
406-PP-8-5 | 300 MHz | 203,2 mm | |||||
15388908
|
Wilmad-LabGlass™
66400-0475 |
427-PP-7-5 | 400 MHz | 178 mm | |||||
15398908
|
Wilmad-LabGlass™
66400-0485 |
427-PP-8-5 | 400 MHz | 203,2 mm | |||||
15308918
|
Wilmad-LabGlass™
66400-0495 |
427-PP-9-5 | 400 MHz | 228,6 mm | |||||
15329008
|
Wilmad-LabGlass™
66600-0475 |
435-PP-7-5 | 600 MHz | 178 mm |
228.00€
Pack de 5 |
Expédition estimée: 23-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- La surface interne résiste aux bases et acides forts à température ambiante
- Utilisable en toute sécurité à des températures allant jusqu’à 230°C et à un palier de température de 120°C
- Classe hydrolytique 1
- En verre borosilicaté conforme aux exigences de la de la norme ASTM E438 relatives au verre de classe A, type 1
- Inspection à 100 % avec plusieurs jauges traçables NIST et contrôles de l’absence de défauts au niveau de la surface optique
Spécification
Verre borosilicaté | |
3,9835 ± 0,0065mm |