Learn More
Bel-Art™ Distributeur de plusieurs rouleaux d’étiquettes SP Scienceware™ Write-On™
Fournissent une surface d’écriture lisse pour plusieurs bandes de couleurs et de largeur différentes, pour faciliter et accélérer l’étiquetage
89.45€ - 173.00€
Spécification
Type de produit Distributeur d’étiquettes
Capacité Rubans avec un noyau de 25 mm ou 75 mm, 7 rouleaux
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Modèle Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Modèle Prix Quantité et disponibilité  
10408283
Voir les accessoires Afficher les documents Détails de la promotion
Bel-Art™
F13472-0000
Paillasse
173.00€
1 pièce
Expédition estimée: 21-03-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10073213
Voir les accessoires Afficher les documents Détails de la promotion
Bel-Art™
F13473-0000
Economy
89.45€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
Description
Description
  • Plusieurs rouleaux de bande de largeur et de couleur peuvent être mélangés sur les broches, qui peuvent accueillir 5 ou plus rouleaux étroits de 0,5 à 0,75 po (12 à 19 mm) ou quatre rouleaux larges de 1 po (25 mm)
  • Lorsque la bande marquée est avancée et coupée sur le bord dentelé, une nouvelle longueur de rouleau d’étiquettes est positionnée sur la plateforme d’écriture
  • Les broches sont facilement retirées de l’unité pour le chargement et le déchargement et peuvent être réglées pour tenir l’un ou l’autre des rouleaux de diamètre de noyau de 1 ou 3 po (25 ou 75 mm)
  • Le distributeur comprend trois disques de séparation en plastique pour assurer une distribution sans accroche et lisse pour un maximum de quatre rouleaux de bandes
  • Des trous porte-stylo moulés sur le distributeur aident à garder les instruments d’écriture à portée de main
  • 12 × 5,63 × 4,13 po (302 × 143 × 121 mm)
  • Disponibles en plusieurs matériaux et modèles pour paillasse
  • Des disques de séparation supplémentaires sont disponibles séparément
Modèle pour paillasse
  • Base en acier revêtue de plastique, pondérée, avec pieds en caoutchouc pour empêcher le patinage
  • Bord dentelé en acier pour une utilisation à long terme
  • Comprend un rouleau libre de 1/2™, blanc, rouleau d’étiquetage inscriptible
Modèle économique :
  • Conçu pour une utilisation plus légère car le bord de découpe en plastique est moulé dans le boîtier
  • Inclut des trous de montage pour fixer l’accessoire à une paillasse (vis non fournies)
  • Peut être fixé aux surfaces verticales à l’aide de l’adaptateur de montage mural
  • Comprend un rouleau libre de 1/2™, blanc, rouleau d’étiquetage inscriptible
Spécification
Spécification
Distributeur d’étiquettes
Rubans avec un noyau de 25 mm ou 75 mm, 7 rouleaux