Learn More
Bel-Art™ Pipeteur de transfert à huit canaux Transpette™
Pour le lavage des plaques, la distribution et l’aspiration de surnageants dans les microplaques
71.25€ - 335.00€
Spécification
À utiliser avec (application) | Pour le lavage des plaques, la distribution et l’aspiration de surnageants dans les microplaques |
---|---|
Volume (métrique) | 600 μl |
Type | Pipette de transfert |
Jetable | Oui |
Code produit | Marque | Stérilité | Matériau | Type d’emballage | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Stérilité | Matériau | Type d’emballage | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10075210
|
Bel-Art™
F37873-0001 |
Stérile | Polyéthylène | Emballage individuel |
335.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 31-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11844160
|
Bel-Art™
F37873-0000 |
Non stérile | PP | En vrac | |||||
Description
Pour le lavage des plaques, la distribution et l’aspiration de surnageants dans les microplaques
- 8 canaux avec une capacité de 600 μl par canal
- En plastique translucide
- Mettre au rebut après une utilisation à forte radioactivité pour éviter toute contamination radioactive de dispositifs coûteux de manipulation de liquides
- Non autoclavable
- Disponible en version stérile et non stérile
Spécification
Pour le lavage des plaques, la distribution et l’aspiration de surnageants dans les microplaques | |
600 μl | |
Pipette de transfert | |
Oui |