Learn More
Bel-Art™ Connecteurs T SP Scienceware™
Chaque bras des connecteurs est doté de plusieurs cannelures, ce qui permet un contact supplémentaire entre le raccord et la tubulure et augmente la facilité de préhension
Marque: Bel-Art™ F19603-0000
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Assure une connexion sûre et étanche entre les tubulures de longueurs différentes mais de diamètre interne (dia. int.) identique
- PP résistant aux produits chimiques pour une utilisation avec une large gamme de liquides et de gaz
- Approbation de la FDA pour un contact direct avec des aliments, des médicaments et des cosmétiques
- Autoclavable
Informations sur la commande
DiameterMetricInner
Spécification
Qualité FDA | |
4,7 mm | |
38,1 mm | |
12 paquet | |
En T | |
Connecteur de tubulure |
Autoclavable | |
Polypropylène | |
Pour les tubulures de 4,7 mm de dia. int. | |
22,2 mm | |
blanc |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Bel-Art™ Connecteurs T SP Scienceware™ > Diamètre : 4,7mm
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu