Learn More
Bel-Art™ Spatules d’échantillonnage SP Scienceware™ Sterileware™, 35.6 cm, stérile
Idéales pour tout type de matériau en poudre ou en granulés. Les spatules d’échantillonnage Bel-Art™ SP Scienceware™ Sterileware™ sont parfaites pour le prélèvement d’échantillons stériles lors des processus de contrôle de la qualité ainsi que pour percer les sachets en papier avec intérieur recouvert de film plastique ou emballages similaires.
Marque: Bel-Art™ H36930-0050
Description
La forme en V traditionnelle facilite le transfert de milieux en poudre, en paillettes, en cristaux ou en granulés
La spatule de 14 po de long (16-241-210) est parfaite pour déloger les réactifs cristallisés ou solidifiés incrustés au fond des flacons de forme haute ou des récipients ayant un diamètre de col de seulement 0,75 po (18 mm)
- Longueur de 14 po
- PS choc
- Conditionnement individuel
- Stérilisation par irradiation aux rayons gamma
- Lot estampillé, expédié avec le certificat de traitement
- Modèle stérile de 9 po disponible, 14-358-20
- Modèle non stérile de 9 po : 03-421-149
Spécification
Stérile | |
Oui | |
Flacons ou récipients de grande taille | |
10 in. | |
4 po | |
PS |
23 mL | |
Spatule d’échantillonnage Sterileware™ | |
Idéal pour tout type de matériau en poudre ou en granulés, parfait pour prélever des échantillons stériles lors des contrôles de qualité des processus, déloger les réactifs agglomérés ou cristallisés de l’intérieur des grands flacons ou récipients | |
14 in | |
10,2 cm | |
35,6 cm |