Learn More
Bel-Art™ Cuillères d'échantillonnage stériles SP Scienceware™ Sterileware™
Forme et taille parfaites pour le prélèvement des échantillons, en particulier dans les récipients à col large
Marque: Bel-Art™ H36902-2010
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Forme et taille parfaites pour le prélèvement des échantillons, en particulier dans les récipients à col large
Conçues pour supporter différentes capacités, ces pelles monoblocs sont en PS moulé très résistant aux chocs
- Pelles d’échantillonnage de 2 oz et 4 oz dotées d’un long manche pour éloigner la main de l’échantillon
- Restent droites lorsqu’elles sont placées sur une surface plane ; Peuvent être utilisées comme nacelles de pesée
- La pelle colorée est moins susceptible d’être laissée accidentellement dans un échantillon ; Elle peut servir de code pour éviter une contamination croisée et offre un fond contrasté pour les échantillons de couleur claire
- En matériaux approuvés par la FDA
- Scellées et stérilisées individuellement dans un sachet en PE jetable à usage unique
- Lot estampillé pour un suivi précis ; Livrées avec un certificat du processus de stérilisation
Spécification
Pelle d’échantillonnage | |
Certificat de stérilisation | |
2 oz | |
Oui | |
Rouge vif | |
Conçues pour prélever des échantillons, en particulier à partir de récipients à large ouverture, réduisent les risques de séjour d’échantillon résiduel dans la pelle ou d’oubli de la pelle étant dans un échantillon | |
10 Paquets | |
1,12 in | |
2,9 cm | |
8 po | |
5 po | |
7,6 cm | |
1,62 po | |
4,1 cm |
Polystyrène | |
Long manche | |
60 mL | |
Stérile | |
FDA | |
Récipients à col large | |
8 x 1,62 x 1,12 in (20,3 x 4,1 x 2,9 cm) | |
1 po | |
2,5 cm | |
3 po | |
20,3 cm | |
12,7 cm | |
1 po | |
2,5 cm |