Learn More
Bel-Art™ Pelles d’échantillonnage économiques Sterileware
Mesure peu coûteuse et précise pour le prélèvement d’échantillons secs ou liquides.
Marque: Bel-Art™ F36933-0004
Includes: Certificat de stérilisation
Description
Un instrument de mesure précis et peu coûteux pour prélever des échantillons de matière sèche ou liquide
- La capacité est indiquée sur chaque pelle blanche
- La mise à niveau de l’échantillon sur le bord supérieur plat garantit une mesure de volume reproductible et cohérente
- Sa forme à fond plat et sa légèreté permet l’utilisation d’une nacelle de pesée
- Les pelles en une seule pièce sont en plastique en polystyrène résistant, de qualité FDA et en polystyrène à impact élevé
- Les écopes stériles sont scellées individuellement et stérilisées dans un sachet en polyéthylène prêt pour un usage et une élimination unique, le lot est estampillé pour le traçage précis du lot et expédié avec un certificat de processus de stérilisation
Spécification
Pelle | |
Non autoclavable | |
8,45 oz. | |
Oui | |
blanc | |
Garantit des mesures précises pour les matériaux secs ou liquides | |
50 | |
1⅝ po | |
4,1 cm | |
7⁷⁄₁₆ po | |
1¹⁵⁄₁₆ po | |
14 cm | |
2¹¹⁄₁₆ po. | |
6,8 cm |
PS à hautement résistant aux chocs (qualité FDA) | |
Plat | |
250 ml | |
Stérile | |
FDA | |
Scellées dans un sachet en polyéthylène | |
18,9 x 6,8 x 4,1 cm (7⁷⁄₁₆ x 2¹¹⁄₁₆ x 1⅝ po) | |
1⅝ po | |
4,1 cm | |
5/12 in. | |
18,9 cm | |
4,9 cm | |
2¹¹⁄₁₆ po. | |
6,8 cm |
Les produits stérilisés ne peuvent pas être retournés.