Learn More
Bel-Art™ Cuillères en acier inoxydable SP Scienceware™
Les cuillères à double extrémité offrent deux tailles de bol pour faciliter la manipulation des échantillons
Marque: Bel-Art™ H36729-0030
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Les cuillères à double extrémité offrent deux tailles de bol pour faciliter la manipulation des échantillons
- Structure en acier inox 304 poli
- Solide manche arrondi pour une manipulation aisée
Spécification
Cuillère | |
Autoclavable | |
2, 8 ml | |
Argent | |
11,81 in | |
30 cm | |
1,5 in |
Acier inoxydable | |
Double extrémité avec petite cuillère de 2 ml à une extrémité et grande cuillère de 8 ml à l’autre | |
Non | |
11,81 x 1,5 in (30 x 3,81 cm) | |
9,25 in | |
23,49 cm | |
3,81 cm |