Learn More
Bel-Art™ Cuillères en acier inoxydable SP Scienceware™
Les cuillères à double extrémité offrent deux tailles de bol pour faciliter la manipulation des échantillons
Marque: Bel-Art™ H36729-0021
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Les cuillères à double extrémité offrent deux tailles de bol pour faciliter la manipulation des échantillons
- Structure en acier inox 304 poli
- Solide manche arrondi pour une manipulation aisée
Spécification
Cuillère | |
Autoclavable | |
1,6, 3 ml | |
Argent | |
5,8 in | |
14,73 cm |
Acier inoxydable | |
Double extrémité avec petite cuillère de 1,6 ml à une extrémité et une grande cuillère de 3 ml à l’autre | |
Non | |
8,26 in | |
21 cm |