Learn More
Bel-Art™ Cuillères en acier inoxydable SP Scienceware™
Les cuillères à double extrémité offrent deux tailles de bol pour faciliter la manipulation des échantillons
Marque: Bel-Art™ H36729-0015
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Les cuillères à double extrémité offrent deux tailles de bol pour faciliter la manipulation des échantillons
- Structure en acier inox 304 poli
- Solide manche arrondi pour une manipulation aisée
Spécification
Cuillère | |
Autoclavable | |
0,5, 2 ml | |
Argent | |
5,9 in | |
15 cm | |
1,25 po |
Acier inoxydable | |
Double extrémité avec petite cuillère de 0,5 ml à une extrémité et une grande cuillère de 2 ml à l’autre | |
Non | |
5,9 x 1,25 in (15 x 3,17 cm) | |
5,45 in | |
13,84 cm | |
3,17 cm |