Learn More
Bel-Art™ Barreaux d’agitation magnétiques cylindriques SP Scienceware™ Spinbar™
Les barreaux d’agitation magnétiques cylindriques offrent un excellent centrage et un fonctionnement harmonieux
Marque: Bel-Art™ F37111-0004
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Petit anneau de rotation amovible au centre pour plus de polyvalence
- L’anneau de rotation minimise la zone de contact entre le barreau et le récipient, réduit les frictions et atténue les dégâts sur les récipients en plastique
- Aimant Alnico encapsulé dans un revêtement à faible friction en PTFE de qualité FDA et USP classe VI
- Durable et inerte
- Autoclavables
Certifications
Fabriqués dans un établissement certifié ISO 9001:2008, tel qu’indiqué dans la certification SGS
Spécification
Autoclavables | |
Blanc | |
4 in | |
101,6mm | |
50 |
FDA, USP classe VI, ISO 9001:2008 | |
0,62 in | |
16 mm | |
Aimant Alnico | |
Cylindrique |