Learn More
Bel-Art™ Égouttoir magnétique SP Scienceware™ Spinbar™
Cet égouttoir résistant aux produits chimiques possède quatre puissants aimants à chaque angle pour attirer et retenir les barreaux d’agitation magnétiques Spinbar. L’égouttoir magnétique Bel Art™ SP Scienceware™ Spinbar™ offre une solution simple pour empêcher les barreaux d’agitation magnétiques Spinbar™ de tomber dans l’orifice d’évacuation.
Marque: Bel-Art™ F37787-0001
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Les longues fentes sur les côtés et la jupe permettent d’évacuer facilement et rapidement les liquides
- Le large rebord permet d’utiliser l’égouttoir dans différents orifices d’évacuation ; Le bord plat d’un côté permet de le positionner à proximité de la paroi de l’évier
- Les quatre pieds situés sur le dessous ancrent fermement le tamis dans l’orifice d’évacuation et en empêchent le délogement lors de l’écoulement du liquide
- Les diverses couleurs disponibles améliorent la visibilité des barreaux d’agitation
Spécification
Vert | |
Barreaux d’agitation | |
Tamis magnétique pour évier Spinbar™ |
Empêche le barreau d’agitation de tomber dans la canalisation de l’évier | |
4 aimants puissants à chaque coin, longues fentes sur les côtés et jupes larges |