Learn More
Bel-Art™ Barreau d’agitation magnétique à capsule SP Scienceware™ Spinbar™
La capsule empêche le barreau d’agitation de s’éloigner du centre lors de la centrifugation et d’endommager les sondes de pH et les gels.
Marque: Bel-Art™ F37152-0000
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Le barreau d’agitation magnétique polygonal tourne dans la capsule en PS
- Prévient les dommages pendant l’ajustement du pH ainsi que la dégradation des gels pendant les procédures de coloration / décoloration
- Une grande capsule plate maintient le barreau d’agitation toujours centré dans le fond des unités d’électrophorèse verticale pour mélanger efficacement le tampon de migration
- Empêche les produits chimiques de gêner le barreau d’agitation quand ils se transforment en gel visqueux dans l’eau et facilite la dissolution
- Après utilisation, la capsule peut facilement être démontée pour le nettoyage
- Autoclavable
Spécification
Oui | |
Barre d’agitation magnétique polygonale de 30 x 8 mm | |
PS (polystyrène) | |
Polygonale |