Learn More
Bel-Art™ Boîtes pour lames SP Scienceware™
Anti-déformation, anti-éclats, anti-fissures et résistant à l’humidité. Les boîtes pour lames Bel-Art™ SP Scienceware™ sont des boîtes pour lames compactes et durables qui offrent une protection maximale pour les lames de microscope de 25 x 75 mm (1 x 3 po).
53.15€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Lame de microscope |
---|---|
Comprend | Index numéroté sur la base |
Code produit | Marque | Capacité de lame | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité de lame | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15515614
|
Bel-Art™
H44577-0000 |
100 |
53.15€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Les boîtes à paroi épaisse sont robustes ; Elles ne se plient pas, ne se fissurent pas et ne s’ébrèchent pas
- Les boîtes sont entièrement résistantes à l’humidité et aux insectes
- Index numéroté sur la base et le couvercle pour une identification facile des lames
Spécification
Lame de microscope | |
Index numéroté sur la base |