Learn More
Bel-Art™ Mallette de transport pour dessiccateur SP Scienceware™ Secador™ 1.0
Pour le stockage à sec de produits sensibles à l’humidité et aux UV
277.00€ - 432.27€
Spécification
Matériau Copolymère
À utiliser avec (application) Pour le stockage à sec de produits sensibles à l’humidité et aux UV
Volume (impérial) 0,75 ft3
Hauteur (impériale) 14,7 in
Hauteur (métrique) 37,3 cm
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Type de produit Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Type de produit Prix Quantité et disponibilité  
10036511
Afficher les documents
Bel-Art™
F42070-0000
Mallette de transport SECADOR™, transparente
432.27€
1 pièce
Expédition estimée: 17-03-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10710763
Afficher les documents
Bel-Art™
F42070-0001
Mallette de transport SECADOR™, bleue Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
  • La structure en copolyester Durastar™ bloque 99 % des UV et résiste à la coloration, aux craquelures et aux attaques chimiques
  • La grande porte optimise l’accès à l’espace intérieur et est dotée d’une conception hermétique brevetée avec loquets et boucles de sécurité pour cadenas ou scellés d’inviolabilité ; elle s’ouvre du haut vers le bas
  • Comprend une poignée de transport intégrée de type valise et deux étagères amovibles
  • Les étagères perforées facilitent la circulation d’air sec ; le dessiccant trouve sa place sous l’étagère du bas
  • Hygromètre à cadran facile à voir situé sur la porte à ouverture vers le bas comme celle d’un four
  • Utilisation possible avec les cartouches de dessiccant F42048-0065 ou F42046-0000
  • 16,3 × 8,4 × 14,7 po (P x l x H) (41,4 × 21,3 × 37,3 cm)
  • Volume interne : 0,75 ft3
  • Brevets américains : 6,834,920 ; 7,318,630 et D474,626
Spécification
Spécification
Copolymère
0,75 ft3
37,3 cm
Pour le stockage à sec de produits sensibles à l’humidité et aux UV
14,7 in