Learn More
Bel-Art™ Pelle et récipient SP Scienceware™ Samplit™
Intègre une pelle d’échantillonnage robuste qui s’insère dans un récipient étanche de 190 ml (6.5 oz) dédié garantissant une isolation sûre et efficace du matériau
334.00€
Spécification
Matériau | Polystyrène |
---|---|
Type de poignée | Manche rainuré |
Capacité (impériale) | 6,5 oz. |
Capacité (métrique) | 190 mL |
Couleur | blanc |
Code produit | Marque | Longueur (impériale) | Longueur (métrique) | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (impériale) | Longueur (métrique) | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10297143
|
Bel-Art™
H36915-0000 |
7,25 in | 18,4 cm | Stérile |
334.00€
25 pièces |
Expédition estimée: 23-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- La pelle rigide fabriquée en PS blanc résistant aux chocs est suffisamment robuste pour carotter des semi-solides comme le fromage, la glace et même le sol ou les matières granulées
- Un manche rainuré offre une excellente préhension pour pousser et tourner la pelle
- La profondeur et la forme de la pelle contiennent les échantillons tout en les versant facilement dans le récipient en styrène transparent
- Fourni avec des étiquettes pour l’identification des échantillons
- Le rack pour flacons à centrifuger Scienceware Poxygrid™ (réf. fabricant No.198560250 peut être utilisé pour stocker et transporter les récipients Samplit
Informations sur la commande
Longueur totale du système : 7 1/4 po (18,5cm).
Spécification
Polystyrène | |
6,5 oz. | |
blanc |
Manche rainuré | |
190 mL |