Learn More
Bel-Art™ Appareil de découpe de sécurité SP Scienceware™
Coupez facilement et en toute sécurité les protections Labmat™, l’emballage clamshell en plastique, le film plastique thermorétracté, le papier, etc.
Marque: Bel-Art™ F21012-0000
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Plus rapide et plus sûr que les ciseaux ou les couteaux universels : ne coupe pas les doigts
- La lame en céramique est exempte de rouille et reste pointue plus longtemps que les lames en acier inoxydable
- La lame n’a pas besoin d’être couverte pour des raisons de sécurité
- La forme ovale allongée mesure 2,37 x 1,18 x 0,18 po (6 x 3 x 0,5 cm)
Spécification
céramique | |
Appareil de découpe de sécurité | |
Coupe facilement les protections LabMat™, l’emballage, les sachets en plastique, le film plastique thermorétracté, le papier et bien plus encore |