Learn More
Bel-Art™ Pissettes ventilées de sécurité SP Scienceware™ Right-to-Know avec étiquetage SGH
Click to view available options
Capacité:
16 oz, 500 ml
16 oz., 500 ml
32 oz., 1000 ml
Chemical Label:
Acétate d’éthyle
Acétone
Assortiment
Dichlorométhane
Eau
Eau distillée
Eau déionisée
Huile de machine
Hypochlorite de sodium (eau de Javel)
Isopropanol
Méthanol
Méthyléthylcétone
Solution saline isotonique
Toluène
Éthanol
Couleur:
Assortiment
Bleu
Jaune
Naturel
Rouge
Vert
Quantité:
2/boîte
4/boîte
Description
La valve spécialement conçue empêche toute accumulation de pression qui élimine les gouttes de produits chimiques potentiellement dangereuses ; permet la distribution de la pissette en position verticale ou la tête en bas
- Col large de 53 mm (2 po) pour faciliter le remplissage
- Flacons en PEBD translucides avec bouchons de couleur pour une identification aisée
- Le nom chimique et la formule, le pictogramme GHS et la mention d’avertissement, le losange à quatre couleurs selon la section 704 de la National Fire Protection Association (NFPA), les dangers pour la santé, le numéro du Chemical Abstract System (CAS) ainsi que les recommandations de vêtements et équipements de protection sont préimprimés
- Les pissettes dont les étiquettes n’indiquent pas un produit chimique dangereux ne présentent pas / ne nécessitent de pictogramme GHS ou de mention d’avertissement
- Le méthyléthylcétone et le toluène ne comportent pas de valve de ventilation
- L’assortiment de 4 par sachet comprend, par sachet : de l’acétone, de l’isopropanol, de l’eau de javel et de l’éthanol
- L’hypochlorite de sodium est en PEBD blanc pour la protection contre la lumière entre 230 et 450 nm
Les pissettes dont les étiquettes n’indiquent pas un produit chimique dangereux ne présentent pas / ne nécessitent de pictogramme GHS ou de mention d’avertissement
Compliance
Les exigences du Système général harmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques (SGH) et de l'OSHA HazCom 2012 –relatives aux étiquettes sur le lieu de travail
Spécification
Spécification
Capacité | 16 oz., 500 ml |
Capacité (métrique) | 500 ml |
Capacité (impériale) | 16 oz |
Couleur | Vert |
Matériau | PEBD |
Quantité | 4/boîte |
Closure Included | Oui |
Graduated | Non |
Bouche | Large |
Forme | Cylindrique |