Learn More
Bel-Art™ Cartouches de desséchant réutilisables SP Scienceware™
Cartouches pratiques, faciles à manipuler, avec microbilles de gel de silice avec indicateur Natrasorb™ TI. Les cartouches de dessiccant réutilisables Bel-Art SP Scienceware™ peuvent également être utilisées avec d’autres dessiccateurs en plastique de taille similaire.
Marque: Bel-Art™ F42045-0250
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Le dessiccant passe du bleu, lorsqu’il est sec, au rose, lorsqu’il est humide ; le gel saturé peut être régénéré dans un four ventilé à 150°C (300°F) jusqu’à ce qu’il retrouve sa couleur bleue
- La cartouche peut être régénérée à plusieurs reprises sans dégradation
- Les microbilles de dessiccant sont contenues dans un sachet en feutre de polyester durable avec couvercle Mylar° perforé ; les cartouches sont scellées individuellement dans des sachets étanches à l’humidité prêts pour une utilisation immédiate
Informations sur la commande
Convient aux dessiccateurs Bel-Art Space Saver™ en plus des autres dessiccateurs de taille similaire.
Spécification
23,8 cm | |
Polyester | |
2,99 lb | |
9,37 in |
Cartouche de desséchant réutilisable Scienceware™ | |
Cartouches pratiques, faciles à manipuler, avec microbilles de gel de silice de type indicateur Natrasorb™ TI, pour dessiccateurs de 250 mm de diamètre | |
1,36 kg |
Safety and Handling
Product Identifier
Signal Word
Hazard Category
Hazard Statement
Precautionary Statement
- Desiccant in a Cartridge
Signal Word
- Dangers
Hazard Category
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- Cancérogénicité Catégorie 1B
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
Hazard Statement
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H350i-Peut provoquer le cancer par inhalation.
- H360F-Peut nuire à la fertilité.
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- EUH208-Contient . Peut produire une réaction allergique.
Precautionary Statement
- P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .