Learn More
Bel-Art™ Portoirs pour tubes à essai à 60 emplacements Poxygrid SP Scienceware™
Pour organiser et traiter des volumes élevés d’échantillons.
Marque: Bel-Art™ F18763-0160
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Rack pour tubes à essai en acier
- Résistant aux produits chimiques et à la corrosion
- Recouvert d’époxy thermodurci
- Résistant aux solvants organiques, aux sels, aux acides faibles et aux alcalis faibles
- Plage de températures : −223°C (−369°F) à 121°C (250°F)
- Autoclavable
- Avec trous carrés, trois plateaux, fond grillagé fendu et bords renforcés