Learn More
Bel-Art™ Racks pour tubes à essai demi-format SP Scienceware™ Poxygrid™
À utiliser dans les bains-marie, les hottes à flux laminaire, les hottes filtrantes ou tout autre endroit où l’espace est limité
Marque:  Bel-Art™ F18788-1300
Code produit. 15580042
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Revêtement époxy résistant aux produits chimiques et à la corrosion
  • Trous carrés dans la grille
  • Trois plateaux avec fond grillagé fendu
  • Capable d’accueillir des tubes de 10 à 13, 15 à 16 ou 18 à 20 mm de diamètre
  • Autoclavable
  • Résistant aux solvants organiques, aux sels, aux acides faibles et aux alcalis faibles
  • Supporte des températures comprises entre -223°C (-369°F) et 121°C (250°F)
Spécification
Spécification
Rack pour tubes à essai
Autoclavable
Tubes (10 à 13 mm)
36
Non stérile
-23°C à +121°C
13 mm
6 x 6
Vert
Acier recouvert d’époxy
Rectangle
Tubes de 10 - 13 mm
11,3 x 10,7 x 6,4 cm (4,44 x 4,19 x 2,5 po)