Learn More
Bel-Art™ Racks pour tubes à essai demi-format SP Scienceware™ Poxygrid™
À utiliser dans les bains-marie, les hottes à flux laminaire, les hottes filtrantes ou tout autre endroit où l’espace est limité
Marque: Bel-Art™ F18788-2000
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Revêtement époxy résistant aux produits chimiques et à la corrosion
- Trous carrés dans la grille
- Trois plateaux avec fond grillagé fendu
- Capable d’accueillir des tubes de 10 à 13, 15 à 16 ou 18 à 20 mm de diamètre
- Autoclavable
- Résistant aux solvants organiques, aux sels, aux acides faibles et aux alcalis faibles
- Supporte des températures comprises entre -223°C (-369°F) et 121°C (250°F)
Spécification
Rack pour tubes à essai | |
Vert | |
Acier recouvert d’époxy | |
4,93 x 4,25 x 2,5 in. (12,5 x 10,8 x 6,4cm) | |
4,93 in | |
4,25 in | |
2,5 in |
Autoclavables | |
Tubes (16 à 20 mm) | |
20 | |
12,5 cm | |
10,8 cm | |
6,4 cm | |
20 mm |