Learn More
Bel-Art™ Boîtes pliables pour congélateur SP Sciencewaretrade;
Adapté aux racks de stockage de congélateur standard de 2 po
Marque: Bel-Art™ F18829-0012
73.20 EUR valable jusqu'au 2024-09-30
Utilisez le code promo "21675" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
S’adaptent aux racks de congélation standard de 2 pouces.
pLivré à plat et prêt à être assemblé en quelques secondes/ppulliCapable de résister à un environnement à basse température (–86deg;C)/liliEn PP translucide/liliRéutilisable, ne colle pas aux racks ou aux étagères glacés/liliAnti-déformation et anti-décoloration en cas d’exposition à de la condensation ou à des déversements/liliCapable de supporter un nettoyage léger avec de l’alcool ou un détergent doux/liliSéparateurs indexés adaptés à cette boîte de congélation ou à toute autre boîte de congélation mesurant 5,25 x 5,25 po/liliCapable de contenir 81 flacons (12 mm)/li/ul/pSpécification
Blanc | |
Carré | |
81 flacons | |
12/boîte | |
13,2 cm | |
13,2 cm | |
2,5 cm |
en PP | |
Rack de stockage pour congélateur 2 po | |
Boîte pour congélateur | |
5,25 x 5,25 x 2 po (13,2 x 13,2 x 2,5 cm) | |
5,2 po | |
5,2 po | |
2 po |