Learn More
Bel-Art™ Boîtes pliables pour congélateur SP Sciencewaretrade;
Adapté aux racks de stockage de congélateur standard de 2 po
Marque: Bel-Art™ F18829-0001
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
S’adaptent aux racks de congélation standard de 2 pouces.
pLivré à plat et prêt à être assemblé en quelques secondes/ppulliCapable de résister à un environnement à basse température (–86deg;C)/liliEn PP translucide/liliRéutilisable, ne colle pas aux racks ou aux étagères glacés/liliAnti-déformation et anti-décoloration en cas d’exposition à de la condensation ou à des déversements/liliCapable de supporter un nettoyage léger avec de l’alcool ou un détergent doux/liliSéparateurs indexés adaptés à cette boîte de congélation ou à toute autre boîte de congélation mesurant 5,25 x 5,25 po/liliCapable de contenir 81 flacons (12 mm)/li/ul/pSpécification
Blanc | |
Carré | |
81 flacons | |
Séparateur de boîte pour congélateur | |
13,2 x 13,2 cm (5,25 x 5,25 in) | |
5,25 po | |
5,25 po |
PP | |
Boîte pliable pour congélateur de 2 po ou toute boîte de congélateur 5,25 X 525, racks de stockage pour congélateur standard 2 po | |
Séparateur identifié pour 81 emplacements | |
12/boîte | |
13,2 cm | |
13,2 cm |