Learn More
Bel-Art™ Boîtes pliables pour congélateur SP Sciencewaretrade;
Adapté aux racks de stockage de congélateur standard de 2 po
Marque:  Bel-Art™ F18829-0000
Code produit. 15540052
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
S’adaptent aux racks de congélation standard de 2 pouces.
pLivré à plat et prêt à être assemblé en quelques secondes/ppulliCapable de résister à un environnement à basse température (–86deg;C)/liliEn PP translucide/liliRéutilisable, ne colle pas aux racks ou aux étagères glacés/liliAnti-déformation et anti-décoloration en cas d’exposition à de la condensation ou à des déversements/liliCapable de supporter un nettoyage léger avec de l’alcool ou un détergent doux/liliSéparateurs indexés adaptés à cette boîte de congélation ou à toute autre boîte de congélation mesurant 5,25 x 5,25 po/liliCapable de contenir 81 flacons (12 mm)/li/ul/p
Spécification
Spécification
Blanc
Rack de stockage pour congélateur 2 po
12/boîte
13,2 cm
13,2 cm
2,5 cm
PP
Boîte pliable pour congélateur
5,25 x 5,25 x 2 po (13,2 x 13,2 x 2,5 cm)
5,25 po
5,25 po
2 po