Learn More
Bel-Art™ Plateaux de stérilisation en polypropylène SP Scienceware™
Plateaux en plastique en polypropylène résistant à la corrosion. Les plateaux de stérilisation en PP Bel Art™ SP Scienceware™ possèdent des coins arrondis pour faciliter le nettoyage et des côtés lisses inclinés permettant de les empiler.
Marque:  Bel-Art™ H16264-0000
112.75 EUR valable jusqu'au 2024-11-29
Utilisez le code promo "21718" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11762555
  • 134.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 23-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Plateaux en PP résistant à la corrosion.Les plateaux de stérilisation en PP Bel Art™ SP Scienceware™ possèdent des coins arrondis pour faciliter le nettoyage et des côtés lisses inclinés permettant de les empiler.
  • Idéal pour la stérilisation d’instruments, de flacons contenant de la gélose, de l’eau déionisée, de la solution saline et d’autres réactifs, et pour le nettoyage de la verrerie dans les éviers en toute sécurité
  • Les plateaux sont autoclavables à la vapeur à 121°C (250°F)
  • Les couvercles sont vendus séparément
Informations sur la commande
Les couvercles sont vendus séparément
Spécification
Spécification
18 l
12,7 cm
Polypropylène
39,4 cm
21 in
Rectangulaires
Autoclavable
20,3 x 15,5 x 5 po (53,3 x 39,4 x 12,7 cm)
53,3 cm
Plateau de stérilisation
S’adapte au couvercle du plateau de 18 L, Mfr. N° H162590000
5 po
15,5 in