Learn More
Bel-Art™ Carafes graduées en PP
Fabriqués en PP translucide. Les béchers gradués SP Scienceware™ en PP conviennent parfaitement pour une utilisation générale en laboratoire et possèdent des becs verseurs bien conçus ainsi que de larges poignées.
10.40€ - 173.00€
Spécification
Matériau | PP |
---|---|
À utiliser avec (application) | Versement contrôlé, résistance chimique et incassable |
Température (impériale) de fonctionnement max. | 250deg;F |
Température (métrique) de fonctionnement max. | 121deg;C |
Type | Carafe |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
12312068
![]() |
Bel-Art™
F28989-0000 |
250 ml |
12.10€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
12322068
![]() |
Bel-Art™
F28990-0000 |
500 ml |
10.40€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
12332068
![]() |
Bel-Art™
F28991-0000 |
1000 ml |
17.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
12342068
![]() |
Bel-Art™
F28992-0000 |
2000 ml |
22.05€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
12352068
![]() |
Bel-Art™
F28993-0000 |
3000 ml |
24.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
12362068
![]() |
Bel-Art™
F28994-0000 |
5000 ml |
67.55€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
15590986
![]() |
Bel-Art™
F28995-0000 |
10 L |
173.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
Description
Fabriqués en PP translucide.Les béchers gradués SP Scienceware™ en PP conviennent parfaitement pour une utilisation générale en laboratoire et possèdent des becs verseurs bien conçus ainsi que de larges poignées.
- Graduations métriques moulées dans la paroi extérieure
- Autoclavable à la vapeur à 121°C (250°F)
- Poignée équilibrée pour un versement contrôlé
- Les modèles 5000 ml (5 L) et 10000 ml (10 L) sont dotés d’une poignée moulée revisitée pour une préhension plus sûre et d’une fente à main repensée à la base pour faciliter le levage
Spécification
PP | |
250deg;F | |
Carafe | |
Reusable | |
Molded Graduations |
Versement contrôlé, résistance chimique et incassable | |
121deg;C | |
Autoclavable | |
Oui | |
Griffin, Low Form |