Learn More
Bel-Art™ Barreaux d’agitation magnétiques polygonaux SP Scienceware™ Spinbar™ sans anneau de rotation
Offre une turbulence plus intense par rapport aux barreaux cylindriques lisses de taille similaire. Les barreaux d’agitation magnétiques polygonaux SP Scienceware™ Spinbar™ sans anneau de rotation sont fabriqués dans une installation certifiée ISO 9001:2008.
Marque: Bel-Art™ F37120-0025
Description
Offre une turbulence plus intense par rapport aux barreaux cylindriques lisses de taille similaire. Les barreaux d’agitation magnétiques polygonaux SP Scienceware™ Spinbar™ sans anneau de rotation sont fabriqués dans une installation certifiée ISO 9001:2008.
- Aimant Alnico encapsulé dans un revêtement à faible friction en PTFE Teflon™ de qualité FDA et USP classe VI ; Durable et inerte
- Fabriqué dans une installation certifiée ISO 9001:2008
- Autoclavable
Spécification
Autoclavables | |
Blanc | |
1 po | |
25mm | |
50 |
FDA, USP classe VI, ISO 9001:2008 | |
0,3125 in | |
8mm | |
Aimant Alnico | |
Polygonale |