Learn More
Bel-Art™ Barreaux d’agitation magnétiques polygonaux SP Scienceware™ Spinbar™ sans anneau de rotation
Offre une turbulence plus intense par rapport aux barreaux cylindriques lisses de taille similaire. Les barreaux d’agitation magnétiques polygonaux SP Scienceware™ Spinbar™ sans anneau de rotation sont fabriqués dans une installation certifiée ISO 9001:2008.
Marque: Bel-Art™ F37120-0038
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Offre une turbulence plus intense par rapport aux barreaux cylindriques lisses de taille similaire.Les barreaux d’agitation magnétiques polygonaux SP Scienceware™ Spinbar™ sans anneau de rotation sont fabriqués dans une installation certifiée ISO 9001:2008.
- Aimant Alnico encapsulé dans un revêtement à faible friction en PTFE Teflon™ de qualité FDA et USP classe VI ; Durable et inerte
- Fabriqué dans un établissement certifié ISO 9001:2008
- Autoclavable
Spécification
Oui | |
Blanc | |
1 po | |
9,5mm | |
Aimant Alnico | |
Polygonale |
FDA, USP classe VI, ISO 9001:2008 | |
0,37 in | |
PTFE | |
25,4mm | |
1 | |
Barreau d’agitation |