Learn More
Bel-Art™ Station de lavage des yeux en urgence avec couvercle SP Scienceware™ PLUM™
La station de lavage des yeux en urgence avec couvercle SP Scienceware™ PLUM™ permet d’avoir instantanément accès à des premiers secours rapides, sûrs et efficaces pour les lésions oculaires et cutanées.
Marque: Bel-Art™ F24880-5003
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Adaptées aux zones très poussiéreuses / sales
- Stations à montage mural pratiques
- Les flacons sont remplis dans des conditions stériles et scellés, et ne nécessitent aucune maintenance ni aucun nettoyage
- Les stations sont dotées de pictogrammes d’instructions clairs
- Les œillères souples adaptées à la forme de l’œil garantissent un rinçage en douceur et efficace
- Les solutions ont une durée de conservation de trois ans à compter de la date de fabrication
Compliance
Meet all U.S. federal regulations. Comply with ANSI™ standards. NDC# and expiration date printed on every bottle.
Spécification
16 oz et 6.76 oz | |
ANSI Z358.1-2009, réglementation fédérale américaine | |
Un flacon de 500 ml de salen et un flacon de 200 ml de solution de neutralisation du pH, pictogramme d’instruction, miroir et œillères adaptées à la forme de l’œil | |
Double station de lavage des yeux avec couvercle | |
Sterile |
500 ml et 200 ml | |
Pour les lieux de travail où il existe un risque de lésions oculaires causées par des acides ou des alcalis | |
Mur | |
5 min/flacon de 500 ml et 2 min/flacon de 200 ml | |
5 à 35°C |