Learn More
Bel-Art™ Pipeteurs Pipette Pump™
Assure un pipetage sûr, précis et sans problème. Les pipeteurs Bel Art™ SP Scienceware™ Pipette Pump™ sont basés sur un fonctionnement à une seule main facile à utiliser.
35.55€ - 93.35€
Spécification
Espacement de cônes réglable | Non |
---|---|
Autoclavable | Autoclavable |
Jetable | Réutilisable |
Grip Type | Ergonomique |
Matériau | Polypropylène |
Code produit | Marque | Couleur | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11717924
|
Bel-Art™
F37897-0000 |
Bleu | 2 ml |
35.55€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11707924
|
Bel-Art™
F37896-0000 |
Jaune | 0,2 ml |
51.20€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11727924
|
Bel-Art™
F37898-0000 |
Vert | 10 ml |
82.05€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||||
11727854
|
Bel-Art™
F37899-0000 |
Rouge | 25 ml |
93.35€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||||
Description
Pour un pipetage sûr, précis et sans problème.Les pipeteurs Bel Art™ SP Scienceware™ Pipette Pump™ s’utilisent très facilement d’une seule main.
- Les pipettes s’adaptent parfaitement à ces mandrins coniques flexibles
- Tournez la molette sur le côté pour l’aspiration ou la distribution de précision
- Le piston peut être enfoncé pour une vidange rapide
- Résiste aux acides et aux alcalis
- Démontez toutes les pièces pour le nettoyage et avant l’autoclavage à 121ºC (250ºF) pendant 20 minutes ; le mandrin ne doit pas être autoclavé
- Un mandrin en caoutchouc de silicone et des rondelles de rechange sont disponibles
Spécification
Non | |
Réutilisable | |
Polypropylène | |
1 | |
Pipette | |
Acide et alcali |
Autoclavable | |
Ergonomique | |
Pipette Pump Pipettors | |
Non stérile | |
Pipettes |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Bel-Art™ Pipeteurs Pipette Pump™