Learn More
Bel-Art™ Portoirs multi-tubes No-Wire™ SP Scienceware™
Conçu pour stocker plusieurs types de tubes à centrifuger de taille standard dans un seul portoir.
55.70€ - 89.70€
Spécification
Autoclavable | Oui |
---|---|
Couleur | Blanc |
Matériau | Polypropylène |
À utiliser avec (équipement) | Tubes à fond rond et conique |
Dimensions | 24,6 x 10,4 x 6,4 cm |
Code produit | Marque | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11892693
|
Bel-Art™
F18745-3011 |
Tubes à centrifuger (4 x 50 ml, 7 x 15 ml, 25 x 1,5 ml) |
55.70€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11802703
|
Bel-Art™
F18745-3017 |
Tubes à centrifuger (6 x 50 ml et 12 x 15 ml) |
89.70€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Compatible avec les tubes à essai à fond rond et conique
- Polypropylène blanc
- Autoclavable à la vapeur à 121°C (250°F)
- Livré à plat et facile à assembler
Spécification
Oui | |
Polypropylène | |
24,6 x 10,4 x 6,4 cm |
Blanc | |
Tubes à fond rond et conique | |
24,6 x 10,4 x 6,4 cm |