Learn More
Bel-Art™ Rack pour cuves SP Scienceware™ No-Wire™
Support anti-rayures pour cellules de spectrophotomètre délicates
Marque:  Bel-Art™ F18520-0000
Code produit. 10003054
  • 34.45€ / 1 pièce
Expédition estimée: 13-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Le rack en PP stocke en toutes sécurité les cuves à trajet optique dans une grille de 6 × 7
  • Les plaques d’extrémité peuvent être étiquetées pour une identification rapide
  • Autoclavable à la vapeur à 121°C (250°F)
  • Livré à plat ; Assemblage facile sans outils
  • Blanc
  • Empilable
  • Dimensions : 5,1 × 4,1 × 1,7 po (13 × 11 × 4,3 cm) (L x lx H)
Spécification
Spécification
Autoclavable
PP
Cuve
13 cm
10,5 cm
4,3 cm
Cellules à trajet lumineux (10 mm)
42
5 x 4.15 x 1.7 po (13 x 10.5 x 4.3 cm)
5 in
4,15 in
1,7 in