Learn More
Bel-Art™ Portoir pour tubes à échantillons NMR SP Scienceware™
Pour l’organisation et la protection des tubes pour résonance magnétique nucléaire à paroi mince.
63.13€
Spécification
Type de produit | Rack, Tube à échantillon RMN |
---|---|
Array | 6 x 12 |
Autoclavable | Autoclavable |
Couleur | Blanc |
Matériau | Polypropylène |
Code produit | Marque | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
13462509
|
Bel-Art™
F18854-0003 |
Tubes (72, 3 mm) |
63.13€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- En polypropylène robuste et stable
- Puits hémisphériques pour accueillir les tubes dans le réceptacle du plateau inférieur
- Les poignées des plaques d’extrémité facilitent le transport
- Les racks s’empilent en toute sécurité pour optimiser l’espace sur la paillasse
- Peut contenir jusqu’à 72 tubes dans 6 rangées de 12 emplacements
- Résistant aux produits chimiques et autoclavable
- Dimensions : 21 x 11 x 22 cm (8 3/8 x 4 1/2 x 8 3/4 po) (L x l x H)
Spécification
Rack, Tube à échantillon RMN | |
Autoclavable | |
Polypropylène | |
8,375 po | |
4,5 po | |
8,75 in |
6 x 12 | |
Blanc | |
21 cm | |
11 cm | |
22 cm |