Learn More
Bel-Art™ Échantillonneur à aiguille SP Scienceware™
Permet de limiter les dégâts liés au prélèvement d’échantillons dans des sacs.
Marque: Bel-Art™ H37831-0000
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Pour un échantillonnage unique dans des sacs en PE ou en papier
- Retire l’échantillon prêt à être versé hors du manche creux
- Atteint une profondeur maximale de 28 cm (11 po)
- En laiton chromé avec poignée à vis en aluminium anodisé
Spécification
Échantillonneur à aiguille | |
Aluminium | |
0,87 in | |
11 po | |
16 po |
Laiton chromé | |
Creux | |
2,2 cm | |
28 cm | |
41 cm |