Learn More
Bel-Art™ Pipeteurs pour échantillons aqueux SP Scienceware™ Minipet™
Pipette répétitive pratique qui permet d’alléger le travail
Marque: Bel-Art™ F37900-1100
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Pour l’utiliser, placer simplement le tube de remplissage dans un récipient, enfoncer le piston en Teflon™ pour délivrer et relâcher le piston pour aspirer
- Résistant aux produits chimiques et utilisable avec presque n’importe quel solvant ou acide (à l’exception du HF)
- Manche ergonomique en PP pour les utilisations prolongées
- Le tube de remplissage peut être allongé pour accroître sa portée et donc sa polyvalence
- Tourner le bouton du dessus permet de contrôler la fonction de verrouillage automatique pour garantir une répétabilité précise de la distribution
- Les pipeteurs Aqueous Minipet sont autoclavables et peuvent être utilisés avec un collecteur Luer-Lock pour travailler avec des plaques multipuits
- Répétabilité de distribution de ± 0,5 % (± 1 % pour 30 ml)
Spécification
± 0,5 % | |
1 | |
10 ml | |
0.2mL |
Autoclavable | |
Pipette pour échantillons aqueux | |
Clapet anti-retour à 3 voies, piston recouvert de Téflon, manche poignée ergonomique en PP, joints Buna-N, ressort en acier inox, raccord Luer-Lock, clapet anti-retour chromé, canule Luer-lock, 45,7 L x 3,2 mm de diamètre intérieur. Tube de remplissage en silicone et poids en Téflon |