Learn More
Bel-Art™ Récupérateur de mercure SP Scienceware™
Capte rapidement et facilement les microbilles de mercure déversées. Le collecteur de mercure SP Scienceware™ contient 125 ml de mercure.
Marque: Bel-Art™ F36251-0000
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Capte rapidement et facilement les microbilles de mercure déversées.Le collecteur de mercure SP Scienceware™ contient 125 ml de mercure.
- Le couvercle est doté d’un tampon en mousse “absorbante” sur la surface intérieure
- Plateau tampon en mousse de rechange disponible
- Éliminez le mercure par une méthode d’élimination approuvée
Spécification
Blanc | |
Tampon de rechange | |
Cuve, plaque perforée, couvercle doublé d’un coussin de mousse fixé | |
4,77 cm |
125 mL | |
Nettoyage des déversements de mercure | |
1,88 in |