Learn More
Bel-Art™ Table de mise à niveau SP Scienceware™
Surface de mise à niveau en acrylique transparent permettant un versement dans des plaques d’immunologie et une distribution de gels d’agarose horizontaux et gels de séquençage d’acrylamide
Marque: Bel-Art™ H18310-0000
Description
- Chaque pied est réglable
- L’ampoule de niveau encastrée sous la surface de travail aide au réglage précis de l’instrument
- La plateforme rigide mesure 20,3 x 20,3 x 0,95 cm d’épaisseur (8 x 8 x 0,375 po)
Spécification
Acrylique | |
20,3 cm | |
Table de mise à niveau | |
Versement dans des plaques d’immunologie et distribution de gels d’agarose horizontaux et gels de séquençage d’acrylamide |
8 po | |
Ampoule de mise à niveau | |
Transparent | |
Pièce |