Learn More
Bel-Art™ Étiquettes SP Scienceware™ pour système de rouleau d’étiquetage protecteur
Labels for use with Bel-Art™ Protective Labeling Tape System (cat. no. 1186750)
Spécification
Type d’adhésif | Non-adhesive |
---|---|
Couleur | Blanc |
Affichage | Consignment |
Finition | Matte |
Format | Étiquette |
Description
- Les étiquettes en papier blanc conviennent à n’importe quel type de marqueur ; Peuvent parfaitement être placées sous le ruban transparent pour étiqueter le matériel de laboratoire, les flacons ou les échantillons
Spécification
Non-adhesive | |
Consignment | |
Étiquette | |
Double-side Printable | |
Étiquette | |
À utiliser pour étiqueter le matériel de laboratoire, les flacons ou les échantillons |
Blanc | |
Matte | |
Papier | |
Ink Jet | |
Non stérile | |
1000 / boîte |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Bel-Art™ Étiquettes SP Scienceware™ pour système de rouleau d’étiquetage protecteur