Learn More
Bel Art™ Dessiccateurs à vide ronds SP Scienceware™ Lab Companion
Vacuomètre très lisible permettant de lever les hypothèses
433.00€ - 661.44€
Spécification
Matériau | Polycarbonate |
---|---|
Type de produit | Dessiccateur à vide |
Comprend | Plateau de dessiccation, vacuomètre analogique intégré, joint torique en silicone et bague de verrouillage, vanne à 3 voies Viton™ |
Nbre d’étagères | 1 |
Modèle | Rond |
Code produit | Marque | Couleur | Hauteur (impériale) | Volume (impérial) | Largeur (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Hauteur (impériale) | Volume (impérial) | Largeur (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15526414
|
Bel Art™
F42400-2021 |
Transparent | 13 in | 0.2 pieds cubes | 11.25 in |
433.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15562607
|
Bel Art™
F42400-2121 |
Transparents | 15 in | 0.4 pied cube | 13 in |
441.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15234924
|
Bel Art™
F42400-2141 |
Couleur ambrée bloquant les UV | 15 in | 0.4 pied cube | 13 in |
569.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16670533
|
Bel Art™
F42400-2221 |
Transparent | 18,75 in | 0,7 pi3 | 16,75 po |
621.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17926760
|
Bel Art™
F42400-2241 |
UV Amber | 18,75 in | 0.7 cu. ft. | 16.75 in. |
661.44€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Les dessiccateurs à vide de haute qualité offrent une intégrité du vide trois fois plus longue que le dessiccateur à vide moyen, ce qui permet de réduire la maintenance et de gagner en tranquillité d’esprit. Capables de maintenir un vide de 29 po-Hg pendant plus de 72 heures à température ambiante, ils restent étanches aux gaz, ce qui permet un stockage fiable ou des expériences sur de longues périodes. Une vanne Viton™ à 3 voies permet une mise sous vide, une remise sous pression ou un échange de gaz uniformes et réguliers. La structure en PC transparent est durable, facile à nettoyer, résistante aux produits chimiques et permet une visualisation rapide du contenu du dessiccateur. Les modèles ambrés anti-UV bloquent 100 % des UVA, UVB et UVC afin de minimiser les dommages ou la décoloration des échantillons photosensibles. À utiliser avec tout vide d’une capacité de débit à l’air libre de 1,5 pied cube par minute ou plus.
- Vérification du niveau de vide simplifiée grâce à un vacuomètre analogique intégré en haut de l’unité
- Joint torique en silicone de haute qualité et bague de verrouillage spécialement conçue permettant une capacité de vide exceptionnelle pratiquement sans aucune fuite
- Bague de verrouillage fixant les moitiés supérieure et inférieure lorsque le vide n’est pas utilisé ; Offre davantage de commodité et de sécurité lors du déplacement de l’unité
- Six modèles au choix : 6,10 et 20 litres (volume interne), couleur ambrée anti-UV ou transparent
Spécification
Polycarbonate | |
Plateau de dessiccation, vacuomètre analogique intégré, joint torique en silicone et bague de verrouillage, vanne à 3 voies Viton™ | |
Rond |
Dessiccateur à vide | |
1 |