Learn More
Bel-Art™ Égouttoirs pour verrerie Lab-Aire™ II
Égouttoirs pour verrerie et instruments en plastique, à fixer au mur ou à placer sur une paillasse
Marque: Bel-Art™ F18933-0014
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Égouttoirs pour verrerie et instruments en plastique, à fixer au mur ou à placer sur une paillasse
- Faites sécher et stockez des instruments de laboratoire fragiles, notamment des béchers, des flacons, des bouteilles, des tubes à essai et des éprouvettes sur ces égouttoirs peu encombrants
- Les modèles pour paillasse à face unique peuvent être posés à plat contre un mur
- Les modèles pour paillasse double face offrent une capacité deux fois plus élevée (jusqu’à 114 pointes) avec un encombrement légèrement plus important
- Les pointes en V de trois tailles et longueurs différentes peuvent être repositionnées pour s’adapter à une large gamme d’équipements de laboratoire
- Le corps et les tiges de support robustes en plastique ABS ne se corroderont pas et sont essuyables
- Les modèles à fixation murale sont dotés de points de fixation adaptés aux panneaux perforés standard
- Pointes disponibles séparément pour reconfigurer l’égouttoir en fonction des exigences de séchage spécifiques
Spécification
Rack à 2 niveaux, support mural | |
Verrerie de laboratoire, Articles en plastique de laboratoire | |
38 | |
14,75 po | |
16,4 po | |
12,7 cm |
Non | |
Plastique ABS | |
37,5 cm | |
41,7 cm | |
5 po |