Learn More
Bel-Art™ Égouttoirs pour verrerie Lab-Aire™ II
Égouttoirs pour verrerie et instruments en plastique, à fixer au mur ou à placer sur une paillasse
Marque:  Bel-Art™ F18933-0021
Code produit. 11862801
  • 239.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 16-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Égouttoirs pour verrerie et instruments en plastique, à fixer au mur ou à placer sur une paillasse
  • Faites sécher et stockez des instruments de laboratoire fragiles, notamment des béchers, des flacons, des bouteilles, des tubes à essai et des éprouvettes sur ces égouttoirs peu encombrants
  • Les modèles pour paillasse à face unique peuvent être posés à plat contre un mur
  • Les modèles pour paillasse double face offrent une capacité deux fois plus élevée (jusqu’à 114 pointes) avec un encombrement légèrement plus important
  • Les pointes en V de trois tailles et longueurs différentes peuvent être repositionnées pour s’adapter à une large gamme d’équipements de laboratoire
  • Le corps et les tiges de support robustes en plastique ABS ne se corroderont pas et sont essuyables
  • Les modèles à fixation murale sont dotés de points de fixation adaptés aux panneaux perforés standard
  • Pointes disponibles séparément pour reconfigurer l’égouttoir en fonction des exigences de séchage spécifiques
Spécification
Spécification
Rack à 1 niveau pour paillasse
38
14,75 po
8,4 po
25,4 cm
Plastique ABS
37,5 cm
21,3 cm
10 po