Learn More
Bel-Art™ Porte-tubes ProCulture Incu-Shaker™
Accessoire pour incubateurs à agitation de paillasse ou de modèle au sol
Marque: Bel-Art™ F18798-0000
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Ce rack positionne des tubes de différentes taille à un angle qui augmente la surface du liquide et permet une meilleure oxygénation dans la culture cellulaire sans augmenter la vitesse de rotation de l’agitateur.
- Maintient en toute sécurité jusqu’à 48 tubes, (dix-huit tubes de 1,5 ou 2 ml, douze de 5 ml, douze de 15 ml et six de 50 ml)
- Se fixe facilement à la plateforme d’un agitateur à l’aide des vis fournies
- PP ; Autoclavable à la vapeur à 121°C (250°F)
- Diamètre de la base : 15,9 cm (6,25 po) ; diamètre du support de tubes : 21 cm (8,25 po) ; Hauteur : 12,7 cm (5 po.)
Spécification
Portoir pour tubes à essai | |
Tubes (1,5 ou 2 ml, 5 ml, 15 ml et 60 ml) | |
48 (18, 12, 12 et 6) | |
5 po |
Autoclavable | |
PP | |
12,7 cm |